Stampa…
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
B24200.09 B24200.18
B24200.09EA 39.6 EUR
B24200.09 B24200.18
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 96%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Purity: 96% CAS No.: 7424-91-1 Molecular Formula: C6H12O4 Formula Weight: 148.16 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4100 Boiling Point: 76-77°/20mm Beilstein Reference: 1561517 MDL No.: MFCD00010650
Formula: C₆H₁₂O₄
Peso molecolare: 148,16 g/mol
Punto di ebollizione: 76…77 °C (20 mmHg)
Densità: 1,06
Flash Pt: 65 °C (149 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010650
CAS Number: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0