Stampa…
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
264340050 264340250
ACRO264340050EA 18.1 EUR
ACRO264340050 ACRO264340250
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Formula: C₆H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 166 °C (760 mmHg)
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010650
CAS Number: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %