Stampa…
Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50630.03 H50630.MD
H50630.03EA 227 EUR
H50630.03 H50630.MD
Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Ethyl (2-bromophenyl)acetate
Purity: 98% CAS No.: 2178-24-7 Molecular Formula: C10H11BrO2 Formula Weight: 243.10 Melting Point: 35-38° MDL No.: MFCD00051921
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Peso molecolare: 243,10 g/mol
Punto di fusione: 35…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051921
CAS Number: 2178-24-7