Berillio soluzione standard, 10.000 mg/l Be in 5% acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) Standard monoelemento per ICP
Fornitore: CPACHEM
C107.5N1FP.L25
C107.5N1FP.L5
ACSDC107.5N1FP.L25EA
1940
EUR
ACSDC107.5N1FP.L25
ACSDC107.5N1FP.L5
Berillio soluzione standard, 10.000 mg/l Be in 5% acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di berillio