Stampa…
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-nitropyridine 1-oxide
L19524.14 L19524.06
L19524.14EA 369 EUR
L19524.14 L19524.06
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide
Purity: 98+% CAS No.: 1678-49-5 Molecular Formula: C5H3BrN2O3 Formula Weight: 219.00 Melting Point: 152-154° Beilstein Reference: 150822
Formula: C₅H₃BrN₂O₃
Peso molecolare: 219,00 g/mol
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085925
CAS Number: 1678-49-5