Stampa…
2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D3680-1G D3680-5G
TCIAD3680-1GEA 19 EUR
TCIAD3680-1G TCIAD3680-5G
2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0% (by GC)
2,5-Dichloro-3-methylthiophene
Formula: C₅H₄Cl₂S
Peso molecolare: 167,06 g/mol
Punto di ebollizione: 185°C
Flash Pt: 77°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00022490
CAS Number: 17249-90-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff6fd7fd43f696c21cbab49aac0b1cd053327d69&vid=ff6fd7fd43f696c21cbab49aac0b1cd053327d69&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %