Trimethylphosphine oxide
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 676-96-0
Molecular Formula: (CH3)3P(O)
Formula Weight: 92.08
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point: 140-141°
MDL No.: MFCD00013910
Formula:
C₃H₉OP Punto di fusione: 140…141 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013910 CAS Number: 676-96-0 EINECS: 211-633-9 |