Stampa…
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H32487.03 H32487.09
H32487.03EA 20.8 EUR
H32487.03 H32487.09
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 400-76-0 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Melting Point: 212-215° Beilstein Reference: 3291493
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Punto di fusione: 212…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407960
CAS Number: 400-76-0