4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 320-31-0
Molecular Formula: C8H4BrF3O2
Formula Weight: 269.02
MDL No.: MFCD07787468
Formula:
C₈H₄BrF₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07787468 CAS Number: 320-31-0 |