Stampa…
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H32916.03 H32916.06
H32916.03EA 95.6 EUR
H32916.03 H32916.06
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 83265-56-9 Molecular Formula: C8H6F3NO3 Formula Weight: 221.14 MDL No.: MFCD00176651
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Peso molecolare: 221,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00176651
CAS Number: 83265-56-9