D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
D(-)-4-Hydroxyphenylglycine, H-D-Phg(4-OH)-OH, (R)-(-)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (-)-4-Hydroxy-D-phenylglycine, D-(-)-p-Hydroxyphenylglycine
Purity: 98+%
CAS No.: 22818-40-2
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2210998
Formula:
C₈H₉NO₃ Peso molecolare: 167,16 g/mol Punto di fusione: ∼ 240 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004262 CAS Number: 22818-40-2 EINECS: 245-247-7 |