4-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
Fomepizole
M0774-1G
M0774-5G
TCIAM0774-1GEA
16
EUR
TCIAM0774-1G
TCIAM0774-5G
4-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
4-Methyl-1H-pyrazole
Formula:
C₄H₆N₂ Punto di ebollizione: 207°C |
MDL Number:
MFCD00005245 CAS Number: 7554-65-6 EINECS: 231-445-0 Merck Index: 14,04226 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |