Stampa…
4-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fomepizole
A18083.03 A18083.06
A18083.03EA 47.2 EUR
A18083.03 A18083.06
4-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
4-Methyl-1H-pyrazole
Purity: 97+% CAS No.: 7554-65-6 Molecular Formula: C4H6N2 Formula Weight: 82.11 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.4945 Melting Point: 13° Boiling Point: 204-207° Beilstein Reference: 105204 Merck Reference: 14,4216 MDL No.: MFCD00005245
Formula: C₄H₆N₂
Peso molecolare: 82,11 g/mol
Punto di ebollizione: 204…207 °C
Punto di fusione: 13 °C
Densità: 1,018
Flash Pt: 96 °C (204 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005245
CAS Number: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0
Merck Index: 14,4216