Stampa…
4-Methyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Fomepizole
206970010 206970050 206970250
ACRO206970010EA 68.1 EUR
ACRO206970010 ACRO206970050 ACRO206970250
4-Methyl-1H-pyrazole 97%
4-Methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₆N₂
Peso molecolare: 82,11 g/mol
Punto di ebollizione: 99…100 °C (6 mmHg)
Densità: 0,99 g/cm³
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005245
CAS Number: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %