3,3-Dimethylpiperidine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 1193-12-0
Molecular Formula: C7H15N
Formula Weight: 113.20
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.4475
Odour: Amine-like
Boiling Point: 134-136°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005995
Formula:
C₇H₁₅N Punto di ebollizione: 134…136 °C Densità: 0,81 Flash Pt: 26 °C (79 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005995 CAS Number: 1193-12-0 EINECS: 214-767-6 ADR: 3,III |