Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 37% in methanol
Fornitore: TCI
Pericolo
T1948-25ML T1948-500ML
TCIAT1948-25MLEA 23 EUR
TCIAT1948-25ML TCIAT1948-500ML
Tetrabutilammonio idrossido 37% in methanol
Tetrabutilammonio idrossido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Peso molecolare: 259.48 g/mol
Punto di fusione: 29.85
Densità: 0.968
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e75978a90d30b3709eaf134d63773e77bb784e9&vid=72616a069e7d9e80dbe462d1cbcf5430b4412a43&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 37.0 to 40.7 w/w%