Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 10% in methanol
Fornitore: TCI
Pericolo
T0717-25ML T0717-500ML T0717-100ML
TCIAT0717-25MLEA 21 EUR
TCIAT0717-25ML TCIAT0717-500ML TCIAT0717-100ML
Tetrabutilammonio idrossido 10% in methanol
Tetrabutilammonio idrossido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Peso molecolare: 259.48 g/mol
Punto di fusione: 29.85
Densità: 0.968
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4f935a712c3e27be3697a22f85ce1bd565ab03a&vid=2021df06bbb4475fd204e9cbbca6a57c7ba2264a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Haloid max. 0.5 %