Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 10% in methanol for non-aqueous titration
Fornitore: TCI
Pericolo
T0041-25ML T0041-500ML
TCIAT0041-25MLEA 43 EUR
TCIAT0041-25ML TCIAT0041-500ML
Tetrabutilammonio idrossido 10% in methanol for non-aqueous titration
Tetrabutilammonio idrossido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Peso molecolare: 259.48 g/mol
Punto di fusione: 29.85
Densità: 0.968
Flash Pt: 11°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a8a366cd558343310ccc4553af90f86880a9479&vid=4e2d14dd3d544cfe288fcae52614141ca99e6732&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Water max. 2.0 %