Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 10% in isopropanol (IPA)
Fornitore: TCI
Pericolo
T0056-25G T0056-100G
TCIAT0056-25GEA 65 EUR
TCIAT0056-25G TCIAT0056-100G
Tetrabutilammonio idrossido 10% in isopropanol (IPA)
Tetrabutilammonio idrossido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Peso molecolare: 259.48 g/mol
Punto di fusione: 29.85
Densità: 0.968
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c6ea4e74328aa9639f6ce5946d2f83848422a43&vid=ad7653994c8cf9b5faf7b48cb7580d2bdfcc9a0d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%