Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 10% in water
Fornitore: TCI
Pericolo
T0955-25ML T0955-500ML T0955-100ML
TCIAT0955-25MLEA 19 EUR
TCIAT0955-25ML TCIAT0955-500ML TCIAT0955-100ML
Tetrabutilammonio idrossido 10% in water
Tetrabutilammonio idrossido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Peso molecolare: 259.48 g/mol
Punto di fusione: 29.85
Densità: 0.968
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ceec2fc79a22dbb6e500efa0b64ebd2efdbbc4d&vid=c014fc5494b0db84fd4af0091e75c6041675b014&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Ignition residue (Sulfate) max. 0.5 %
Bromide max. 0.5 %