2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Isopropyl pinacolyl borate, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(propan-2-yloxy)-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 98%
CAS No.: 61676-62-8
Molecular Formula: C9H19BO3
Formula Weight: 186.06
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4090
Boiling Point: 73°/15mm
Beilstein Reference: 1906370
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00192241
Formula:
C₉H₁₉BO₃ Peso molecolare: 186,06 g/mol Punto di ebollizione: 73 °C (15 mmHg) Densità: 0,912 Flash Pt: 42 °C (107 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192241 CAS Number: 61676-62-8 ADR: 3,III |