6-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈FN Punto di ebollizione: 89°C Flash Pt: 77°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06658252 CAS Number: 443-89-0 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |