3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 10538-49-5
Molecular Formula: C11H14O4
Formula Weight: 210.23
Melting Point: 61-66°
MDL No.: MFCD00060325
Formula:
C₁₁H₁₄O₄ Punto di fusione: 61…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060325 CAS Number: 10538-49-5 |