3,6-Dichloropicolinic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 1702-17-6
Molecular Formula: C6H3Cl2NO2
Formula Weight: 192.00
Flash Point:
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₂ Punto di fusione: ∼ 150 °C (dec.) Flash Pt: >100 °C (212 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078655 CAS Number: 1702-17-6 EINECS: 216-935-4 Merck Index: 14,2400 |