3-Isopropylphenylboronic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Isopropylbenzeneboronic acid
L15530.03
L15530.MD
L15530.03EA
125
EUR
L15530.03
L15530.MD
3-Isopropylphenylboronic acid ≥99%
3-Isopropylphenylboronic acid
Purity: 99%
CAS No.: 216019-28-2
Molecular Formula: C9H13BO2
Formula Weight: 164.01
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₃BO₂ Peso molecolare: 164,01 g/mol Punto di fusione: ∼ 75…80 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01074634 CAS Number: 216019-28-2 |