2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 89787-12-2
Molecular Formula: C9H13BO2
Formula Weight: 164.01
Melting Point: 85-86°
Beilstein Reference: 3090298
Formula:
C₉H₁₃BO₂ Punto di fusione: 85…86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03411937 CAS Number: 89787-12-2 |