Di-n-octyl phthalate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₄H₃₈O₄ Punto di ebollizione: 380°C Flash Pt: 219°C |
MDL Number:
MFCD00015292 CAS Number: 117-84-0 EINECS: 204-214-7 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |