Ethyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 158°C |
MDL Number:
MFCD00143172 CAS Number: 10606-42-5 UN: 3272 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |