Stampa…

Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Ethyl 3-ethoxypropanoate

E0319-25ML E0319-500ML
TCIAE0319-25MLEA 16 EUR
TCIAE0319-25ML TCIAE0319-500ML
Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99.0% (by GC)
Ethyl-3-ethoxypropionate
Formula: C₇H₁₄O₃
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Punto di ebollizione: 170°C
Flash Pt: 49°C
MDL Number: MFCD00051356
CAS Number: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44c5cc8813909e99a7e4a5fb9df97e578902696b&vid=44c5cc8813909e99a7e4a5fb9df97e578902696b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR