Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99+%
CAS No.: 763-69-9
Molecular Formula: C7H14O3
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 59°(142°F)
Refractive Index: 1.4065
Odour: Ester-like
Melting Point: -100°
Boiling Point: 169-171°
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00051356
Formula:
C₇H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 169…171 °C Punto di fusione: –100 °C Densità: 0,949 Flash Pt: 59 °C (142 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051356 CAS Number: 763-69-9 EINECS: 212-112-9 UN: 3272 ADR: 3,III |