Ethyl-3-ethoxypropionate 99+% stabilizzato, puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 3-ethoxypropanoate
269490010
269490025
269490100
ACRO269490010EA
47.3
EUR
ACRO269490010
ACRO269490025
ACRO269490100
Ethyl-3-ethoxypropionate 99+% stabilizzato, puro
Ethyl-3-ethoxypropionate
Formula:
C₇H₁₄O₃ Peso molecolare: 146,19 g/mol Punto di ebollizione: 170 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –75 °C Densità: 0,949 g/cm³ Flash Pt: 59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051356 CAS Number: 763-69-9 EINECS: 212-112-9 UN: 3272 ADR: 3,III |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Stabilizer | 50 to 100 ppm BHT |