Stampa…
3-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
M2270-25G M2270-5G
TCIAM2270-25GEA 230 EUR
TCIAM2270-25G TCIAM2270-5G
3-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Methylsalicylaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,1479 g/mol
Punto di ebollizione: 209°C
Punto di fusione: 17°C
Flash Pt: 87°C
MDL Number: MFCD00040798
CAS Number: 824-42-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0afb61176d0dd8ba271614083c29216f4c75df7a&vid=0afb61176d0dd8ba271614083c29216f4c75df7a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %