Stampa…
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetaldoxime
A10640.18 A10640.30
A10640.18EA 53 EUR
A10640.18 A10640.30
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti)
Purity: 98% CAS No.: 107-29-9 Molecular Formula: CH3CH=NOH Formula Weight: 59.07 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Characteristic Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 1209252 Merck Reference: 14,42 UN No.: 2332 MDL No.: MFCD00002124
Formula: C₂H₅NO
Peso molecolare: 59,07 g/mol
Punto di ebollizione: 115…117 °C
Densità: 0,969
Flash Pt: 36 °C (96 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002124
CAS Number: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3,III
Merck Index: 14,42