Stampa…
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetaldoxime
102230250 102231000
102230250.EA 53.9 EUR
102230250. 102231000.
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti)
Formula: C₂H₅NO
Peso molecolare: 59,07 g/mol
Punto di fusione: 44…46 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002124
CAS Number: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to white Crystals or low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA