Stampa…
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L12330.03 L12330.06
L12330.03EA 60 EUR
L12330.03 L12330.06
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Purity: 98% CAS No.: 7154-34-9 Molecular Formula: C8H7N5O2 Formula Weight: 205.18 Melting Point: 360° Beilstein Reference: 749531
Formula: C₈H₇N₅O₂
Peso molecolare: 205,18 g/mol
Punto di fusione: >360 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023910
CAS Number: 7154-34-9