Stampa…
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H33095.MD H33095.03 H33095.06
H33095.MDEA 63.8 EUR
H33095.MD H33095.03 H33095.06
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₄N₂O₂S
Peso molecolare: 180,19 g/mol
Punto di fusione: 228…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01647555
CAS Number: 16405-98-4