Stampa…
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H56306.14 H56306.06 H56306.03
H56306.14EA 465 EUR
H56306.14 H56306.06 H56306.03
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₆H₂Br₂N₂S
Peso molecolare: 293,97 g/mol
Punto di fusione: 186…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00658844
CAS Number: 15155-41-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III