Stampa…
Thiophene-2-carboxaldoxime ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L10961.06 L10961.14
L10961.06EA 22.6 EUR
L10961.06 L10961.14
Thiophene-2-carboxaldoxime ≥98%
Thiophene-2-carboxaldoxime
Purity: 98+% CAS No.: 29683-84-9 Molecular Formula: C5H5NOS Formula Weight: 127.17 Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 108676
Formula: C₅H₅NOS
Punto di fusione: 132…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022509
CAS Number: 29683-84-9
EINECS: 249-778-5