Stampa…
Thiophene-2-methylamine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Thiophenemethylamine, 2-(Aminomethyl)thiophene
205570250 205571000
ACRO205570250EA 139 EUR
ACRO205570250 ACRO205571000
Thiophene-2-methylamine 95%
Thiophene-2-methylamine
Formula: C₅H₇NS
Peso molecolare: 113,19 g/mol
Punto di ebollizione: 95…99 °C (28 mmHg)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005460
CAS Number: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %