Stampa…
Thiophene-2-ethylamine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(2-Aminoethyl)thiophene
A1637-25G A1637-250G A1637-5G
TCIAA1637-25GEA 59 EUR
TCIAA1637-25G TCIAA1637-250G TCIAA1637-5G
Thiophene-2-ethylamine ≥98.0% (by GC)
Thiophene-2-ethylamine
Formula: C₆H₉NS
Peso molecolare: 127,21 g/mol
Punto di ebollizione: 201°C
Flash Pt: 88°C
MDL Number: MFCD00051495
CAS Number: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58252ae06649edc0ab319a30a642daf500a00c20&vid=58252ae06649edc0ab319a30a642daf500a00c20&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %