2-(Phenylthio)thiophene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
A13708.03
A13708.06
A13708.03EA
49.1
EUR
A13708.03
A13708.06
2-(Phenylthio)thiophene ≥97%
2-(Phenylthio)thiophene
Purity: 97+%
CAS No.: 16718-12-0
Molecular Formula: C10H8S2
Formula Weight: 192.30
Boiling Point: 109-110°/0.4mm
MDL No.: MFCD00052141
Formula:
C₁₀H₈S₂ Peso molecolare: 192,30 g/mol Punto di ebollizione: 109…110 °C (0,4 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052141 CAS Number: 16718-12-0 |