Stampa…
2-(Methylthio)thiophene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Mehtylthio)thiophene
A11763.03 A11763.06
A11763.03EA 46.5 EUR
A11763.03 A11763.06
2-(Methylthio)thiophene ≥97%
2-(Methylthio)thiophene
Purity: 97% CAS No.: 5780-36-9 Molecular Formula: C5H6S2 Formula Weight: 130.23 Refractive Index: 1.5960 Odour: Stench Boiling Point: 82-84°/15mm Beilstein Reference: 106272 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00052382
Formula: C₅H₆S₂
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 82…84 °C (15 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052382
CAS Number: 5780-36-9
ADR: 9,III