Stampa…
2,5-Thiophenedicarboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
L10293.03 L10293.06 L10293.14
L10293.03EA 27.4 EUR
L10293.03 L10293.06 L10293.14
2,5-Thiophenedicarboxylic acid ≥97%
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 4282-31-9 Molecular Formula: C6H4O4S Formula Weight: 172.16 Melting Point: 355-360° Beilstein Reference: 136781
Formula: C₆H₄O₄S
Peso molecolare: 172,16 g/mol
Punto di fusione: 355…360 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016896
CAS Number: 4282-31-9
EINECS: 224-284-2