Stampa…
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Nitrothiophene-2-carbonitrile
L11058.03 L11058.06
L11058.03EA 73.3 EUR
L11058.03 L11058.06
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 16689-02-4 Molecular Formula: C5H2N2O2S Formula Weight: 154.15 Melting Point: 43-45° Beilstein Reference: 123934 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052401
Formula: C₅H₂N₂O₂S
Peso molecolare: 154,15 g/mol
Punto di fusione: 43…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052401
CAS Number: 16689-02-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III