6-Methylnicotinamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Methylpyridine-3-carboxamide
A16039.03
A16039.06
A16039.03EA
67.1
EUR
A16039.03
A16039.06
6-Methylnicotinamide ≥98%
6-Methylnicotinamide
Purity: 98%
CAS No.: 6960-22-1
Molecular Formula: C7H8N2O
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 195-199°
Beilstein Reference: 112050
Formula:
C₇H₈N₂O Peso molecolare: 136,15 g/mol Punto di fusione: 195…199 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006342 CAS Number: 6960-22-1 |