2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Punto di ebollizione: 163°C |
MDL Number:
MFCD00134165 CAS Number: 30529-70-5 EINECS: 250-229-7 |
|
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 151.0 to 155.0 deg-C |