Stampa…

2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98+%

Fornitore: Thermo Scientific

270810250 270810050 270811000
ACRO270810250EA 188 EUR
ACRO270810250 ACRO270810050 ACRO270811000
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98+%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di fusione: 157…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134165
CAS Number: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR