2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, anidro 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
Purity: 98%
CAS No.: 3811-73-2
Molecular Formula: C5H4NNaOS
Formula Weight: 149.15
Melting Point: ca 290° dec.
Merck Reference: 14,7994
MDL No.: MFCD01941547
Formula:
C₅H₄NNaOS Peso molecolare: 149,15 g/mol Punto di fusione: ∼ 290 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01941547 CAS Number: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 Merck Index: 14,7994 |