Stampa…
2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,6-Dichloropyridine 1-oxide
H30427.03 H30427.06
H30427.03EA 29.9 EUR
H30427.03 H30427.06
2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Purity: 98% CAS No.: 2587-00-0 Molecular Formula: C5H3Cl2NO Formula Weight: 163.99 Melting Point: 136-140° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00130246
Formula: C₅H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 163,99 g/mol
Punto di fusione: 136…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130246
CAS Number: 2587-00-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III