Stampa…
2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B23960.09 B23960.18 B23960.30
B23960.09EA 50 EUR
B23960.09 B23960.18 B23960.30
2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Purity: 98% CAS No.: 613-54-7 Molecular Formula: C12H9BrO Formula Weight: 249.11 Melting Point: 80-85° Beilstein Reference: 639153 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004109
Formula: C₁₂H₉BrO
Punto di fusione: 80…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004109
CAS Number: 613-54-7
EINECS: 210-348-7
UN: 3261
ADR: 8,II